2,4-Dichlor-N-methylanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2855-5G
HC-2855-25G
HC-2855-1G
COBBHC-2855-5GEA
149
EUR
COBBHC-2855-5G
COBBHC-2855-25G
COBBHC-2855-1G
2,4-Dichlor-N-methylanilin
2,4-Dichlor-N-methylanilin
Formel:
C₇H₇Cl₂N Molecular Weight: 176,04 g/mol |
MDL:
MFCD00052853 CAS-Nummer: 35113-88-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |