Calciumsulfat, Drierite™ 10-20 mesh für die Trocknung, mit Indikator (Kobalt (II) Chlorid)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Calcium sulphate (anhydrous) anhydrite, Gypsum
43063.TD 43063.XA
43063.TDEA 66.6 EUR
43063.TD 43063.XA
Calciumsulfat, Drierite™ 10-20 mesh für die Trocknung, mit Indikator (Kobalt (II) Chlorid)
Calcium sulphate
CAS No.: 7778-18-9 Physical Form: Granular, -10+20 Mesh Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Blue to pink Odour: Odourless Merck Reference: 14,1706 MDL No.: MFCD00010912
Formel: CaO₄S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010912
CAS-Nummer: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,1706