3,4-Epoxy-1-buten, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Butadiene monoxide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
127574-1G
127574-5G
SIAL127574-1GEA
68.8
EUR
SIAL127574-1G
SIAL127574-5G
3,4-Epoxy-1-buten, Sigma-Aldrich®
3,4-Epoxy-1-buten
Formel:
C₄H₆O Molecular Weight: 70,09 g/mol Siedepunkt: 65 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –135 °C Dichte: 0,872 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00005149 CAS-Nummer: 930-22-3 EINECS: 213-210-4 UN: 1993 ADR: 3,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...