Citrazinsäure
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 6-Hydroxy-2-oxo-1,2-dihydropyridine-4-carboxylic acid, 2,6-Dihydroxyisonicotinic acid
SB00524.1 SB00524.10 SB00524EE
MAYBSB00524.1EA 0 EUR
MAYBSB00524.1 MAYBSB00524.10 MAYBSB00524EE
Citrazinsäure
Citrazinsäure
Formel: C₆H₅NO₄
Molecular Weight: 155.11 g/mol
MDL: MFCD00006274
CAS-Nummer: 99-11-6
EINECS: 202-731-2