Bismut-Standardlösung, 1.000 mg/l Bi in 10%iger Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86666.180EA
23.03
EUR
86666.180
86666.260
Bismut-Standardlösung, 1.000 mg/l Bi in 10%iger Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Wismut-Standards
- Rückführbar auf SRM von NIST
- Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
- Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%