Ruthenium-Standardlösung, 1.000 mg/l Ru in 5%iger Salzsäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86705.180EA 99.3 EUR
86705.180 86705.260
Ruthenium-Standardlösung, 1.000 mg/l Ru in 5%iger Salzsäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Ruthenium-Standards
  • Rückführbar auf SRM von NIST
  • Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
  • Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%