Ethylacetat-[1,2-13C2] Isotope_(99% 13C), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
MQ200
283819-1G 283819-250MG
SIAL283819-1GEA 741 EUR
SIAL283819-1G SIAL283819-250MG
Ethylacetat-[1,2-13C2] Isotope_(99% 13C), Sigma-Aldrich®
Ethylacetat-[1,2-13C2]
Formel: C₄H₈O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 84508-45-2
UN: 1173
ADR: 3 II