2,3,5,6-Tetrafluor-4-(trifluormethyl)anilin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Aminotetrafluorobenzotrifluoride
B24326.03 B24326.06
B24326.03EA 51.4 EUR
B24326.03 B24326.06
2,3,5,6-Tetrafluor-4-(trifluormethyl)anilin ≥98%
2,3,5,6-Tetrafluor-4-(trifluormethyl)anilin
Purity: 98% CAS No.: 651-83-2 Molecular Formula: C7H2F7N Formula Weight: 233.09 Refractive Index: 1.4300 Boiling Point: 185-187° UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00091518
Formel: C₇H₂F₇N
Molecular Weight: 233.09 g/mol
Siedepunkt: 185…187 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00091518
CAS-Nummer: 651-83-2
UN: 2810
ADR: 6.1 III