Nickel(II)hydroxid zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
275020010
275022500
ACRO275020010EA
174
EUR
ACRO275020010
ACRO275022500
Nickel(II)hydroxid zur Analyse
Nickel(II) hydroxide
Formel:
H₂NiO₂ Molecular Weight: 92.71 g/mol Schmelzpunkt: 230 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011140 CAS-Nummer: 12054-48-7 EINECS: 235-008-5 UN: 3077 ADR: 9 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Green Crystalline powder |
Titration Complexometric | 61.0 to 65.0 % (Ni) |
Cobalt (Co) | ≤8000 ppm |
Copper (Cu) | ≤10 ppm |
Iron (Fe) | ≤200 ppm |
Manganese (Mn) | ≤50 ppm |
Sulfur (S) | ≤50 ppm |