Nickel(II)hydroxid (61% Ni)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
12517.30
12517.A1
12517.30EA
75.3
EUR
12517.30
12517.A1
Nickel(II)hydroxid (61% Ni)
Nickel(II) hydroxide
CAS No.: 12054-48-7
Molecular Formula: H2NiO2
Formula Weight: 92.70
Physical Form: Powder
Density: 4.1
Appearance: Green
Odour: Odourless
Melting Point: 230° dec.
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011140
Formel:
H₂NiO₂ Molecular Weight: 92,71 g/mol Schmelzpunkt: 230 °C (Zersetzung) Dichte: 4,1 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011140 CAS-Nummer: 12054-48-7 EINECS: 235-008-5 ADR: 9,III |