Nickel(II)hydroxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
283622-1KG 283622-250G
SIAL283622-1KGEA 262 EUR
SIAL283622-1KG SIAL283622-250G
Nickel(II)hydroxid, Sigma-Aldrich®
Nickel(II) hydroxide
Formel: H₂NiO₂
Molecular Weight: 92,71 g/mol
MDL: MFCD00011140
CAS-Nummer: 12054-48-7
EINECS: 235-008-5