2-(4-Chlorphenyl)thioacetamid
Lieferant: FLUOROCHEM
021352-1G
021352-5G
FLUO021352-1GEA
0
EUR
FLUO021352-1G
FLUO021352-5G
2-(4-Chlorphenyl)thioacetamid
2-(4-Chlorphenyl)thioacetamid
Formel:
C₈H₈ClNS Molecular Weight: 185,67 g/mol |
MDL:
MFCD00278249 CAS-Nummer: 17518-48-8 |