2-Phenylisobuttersäure
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methyl-2-phenylpropansäure
32884.09 32884.04
32884.09EA 436 EUR
32884.09 32884.04
2-Phenylisobuttersäure
2-Phenylisobuttersäure
CAS No.: 826-55-1 Molecular Formula: C10H12O2 Formula Weight: 164.21 Physical Form: Crystalline Melting Point: 80-82° Boiling Point: 146.5° Solubility: Insoluble in water MDL No.: MFCD00014332
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Molecular Weight: 164,21 g/mol
Siedepunkt: 146,5 °C
Schmelzpunkt: 80…82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014332
CAS-Nummer: 826-55-1
EINECS: 212-556-3