6-Brom-3-formylchromon
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
6-Bromo-4-oxo-4H-chromene-3-carbaldehyde
FL12004.POR
012004-1G
CHMPFL12004.POREA
0
EUR
CHMPFL12004.POR
FLUO012004-1G
6-Brom-3-formylchromon
6-Brom-3-formylchromon
Formel:
C₁₀H₅BrO₃ Molecular Weight: 253,05 g/mol |
MDL:
MFCD00191849 CAS-Nummer: 52817-12-6 |