6-Brom-3-cyanchromon
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
6-Bromo-3-cyanochromone, 6-Bromo-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carbonitrile, 6-Bromochromone-3-carbonitrile, 6-Bromo-4-oxo-4H-chromene-3-carbonitrile
FL12018.POR
012018-5G
012018-1G
CHMPFL12018.POREA
0
EUR
CHMPFL12018.POR
FLUO012018-5G
FLUO012018-1G
6-Brom-3-cyanchromon
6-Brom-3-cyanchromon
Formel:
C₁₀H₄BrNO₂ Molecular Weight: 250,483 g/mol |
MDL:
MFCD00191842 CAS-Nummer: 52817-13-7 |