3-Bromchromon ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A14591.03
A14591.06
A14591.03EA
44
EUR
A14591.03
A14591.06
3-Bromchromon ≥97%
3-Bromchromon
Purity: 97%
CAS No.: 49619-82-1
Molecular Formula: C9H5BrO2
Formula Weight: 225.05
Melting Point: 94-98°
Beilstein Reference: 125684
Formel:
C₉H₅BrO₂ Schmelzpunkt: 94…98 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017337 CAS-Nummer: 49619-82-1 |