6,8-Dichlor-3-formylchromon
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
6,8-Dichloro-3-formylchromone, 6,8-Dichlorochromone-3-carboxaldehyde, 6,8-Dichloro-4-oxo-4H-chromene-3-carbaldehyde, 6,8-Dichloro-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carboxaldehyde
FL12006.POR
012006-25G
CHMPFL12006.POREA
0
EUR
CHMPFL12006.POR
FLUO012006-25G
6,8-Dichlor-3-formylchromon
6,8-Dichlor-3-formylchromon
Formel:
C₁₀H₄Cl₂O₃ Molecular Weight: 243,0430 g/mol |
MDL:
MFCD00051510 CAS-Nummer: 64481-10-3 |