Scopoletin (7-Hydroxy-6-methoxy-2H-chromen-2-on) 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Scopoletin, 7-Hydroxy-6-methoxy-2H-chromen-2-one
302900500
302900010
302902500
ACRO302900500EA
97.9
EUR
ACRO302900500
ACRO302900010
ACRO302902500
Scopoletin (7-Hydroxy-6-methoxy-2H-chromen-2-on) 95%
Scopoletin (7-Hydroxy-6-methoxycumarin)
Formel:
C₁₀H₈O₄ Molecular Weight: 192.1681 g/mol Schmelzpunkt: 200…207 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006872 CAS-Nummer: 92-61-5 EINECS: 202-171-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light yellow to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 200 to 207 °C |
HPLC | ≥94.0 % |