6-Fluorchromon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
6-Fluoro-4H-chromen-4-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
543659-1G
543659-5G
SIAL543659-1GEA
74
EUR
SIAL543659-1G
SIAL543659-5G
6-Fluorchromon, Sigma-Aldrich®
6-Fluorchromon
Formel:
C₉H₅FO₂ Molecular Weight: 164,14 g/mol |
MDL:
MFCD03094002 CAS-Nummer: 105300-38-7 |