3-Iodchromon ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H34295.MD H34295.03
H34295.MDEA 104 EUR
H34295.MD H34295.03
3-Iodchromon ≥97%
3-Iodchromon
Formel: C₉H₅IO₂
Schmelzpunkt: 95…97 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09475514
CAS-Nummer: 122775-34-2