3-(1,4-Cyclohexadien-1-yl)-1-propanol ≥97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
3-(Cyclohexa-1,4-dien-1-yl)propan-1-ol
Stabilisierung:
Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
H31465.03
H31465.06
H31465.03EA
75
EUR
H31465.03
H31465.06
3-(1,4-Cyclohexadien-1-yl)-1-propanol ≥97% stabilisiert
3-(1,4-Cyclohexadien-1-yl)-1-propanol
Purity: 97%
CAS No.: 87151-66-4
Molecular Formula: C9H14O
Formula Weight: 138.21
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Formel:
C₉H₁₄O Molecular Weight: 138,21 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD12407081 CAS-Nummer: 87151-66-4 |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)