2-Amino-4,6-dichlorpyrimidin-5-carbaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2-Amino-4,6-dichloropyrimidine-5-carboxaldehyde
011354-10G 011354-1G 011354-5G
FLUO011354-10GEA 165 EUR
FLUO011354-10G FLUO011354-1G FLUO011354-5G
2-Amino-4,6-dichlorpyrimidin-5-carbaldehyd
2-Amino-4,6-dichlorpyrimidin-5-carbaldehyd
Formel: C₅H₃Cl₂N₃O
Molecular Weight: 192.00 g/mol
MDL: MFCD03001242
CAS-Nummer: 5604-46-6