Cobalt(II)oxalat Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Cobalt(II) oxalate dihydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
401285-10G
401285-50G
SIAL401285-10GEA
69.6
EUR
SIAL401285-10G
SIAL401285-50G
Cobalt(II)oxalat Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Cobalt(II)oxalat Dihydrat
Formel:
C₂CoO₄·2H₂O Molecular Weight: 182,98 g/mol (146,95 anhy) |
MDL:
MFCD03414148 CAS-Nummer: 5965-38-8 EINECS: 212-409-3 UN: 3288 ADR: 6.1,III |