3,5-Dimethyl-4-isoxazolcarbonylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
CC00602.0001
CC00602.250
CC00602DA
MAYBCC00602.0001EA
0
EUR
MAYBCC00602.0001
MAYBCC00602.250
MAYBCC00602DA
3,5-Dimethyl-4-isoxazolcarbonylchlorid
3,5-Dimethyl-4-isoxazolcarbonylchlorid
Formel:
C₆H₆ClNO₂ |
MDL:
MFCD00052555 CAS-Nummer: 31301-45-8 UN: 3265 ADR: 8,II |