3,5-Dimethyl-4-isoxazolcarbonsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3,5-Dimethylisoxasole-4-carboxylic acid
CFF176.5 CFF176.25 017249-5G 017249-25G
CHMPCFF176.5EA 481 EUR
CHMPCFF176.5 CHMPCFF176.25 FLUO017249-5G FLUO017249-25G
3,5-Dimethyl-4-isoxazolcarbonsäure
3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxylic acid
Formel: C₆H₇NO₃
Molecular Weight: 141.13 g/mol
MDL: MFCD00051657
CAS-Nummer: 2510-36-3
EINECS: 219-724-5