Glycinamid Hydrochlorid (H-Gly-NH2.HCl) 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: H-Gly-NH2.HCl
120060250 120061000
ACRO120060250EA 77.8 EUR
ACRO120060250 ACRO120061000
Glycinamid Hydrochlorid (H-Gly-NH2.HCl) 98%
Glycinamid Hydrochlorid (H-Gly-NH2.HCl)
Formel: C₂H₇ClN₂O
Molecular Weight: 110,54 g/mol
Schmelzpunkt: 204 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013008
CAS-Nummer: 1668-10-6
EINECS: 216-789-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Loss on drying ≤1 % (105°C, 4 hrs)
TLC ≤1 % Glycine