Glycinamid Hydrochlorid (H-Gly-NH2.HCl), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: H-Gly-NH2.HCl
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
50070-10G 50070-50G
SIAL50070-10GEA 44.8 EUR
SIAL50070-10G SIAL50070-50G
Glycinamid Hydrochlorid (H-Gly-NH2.HCl), Sigma-Aldrich®
Glycinamid Hydrochlorid (H-Gly-NH2.HCl)
Formel: C₂H₇ClN₂O
Molecular Weight: 110,54 g/mol
MDL: MFCD00013008
CAS-Nummer: 1668-10-6
EINECS: 216-789-1