Glycinamid Hydrochlorid (H-Gly-NH2.HCl), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
H-Gly-NH2.HCl
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
G6104-25G
G6104-5G
SIALG6104-25GEA
56.3
EUR
SIALG6104-25G
SIALG6104-5G
Glycinamid Hydrochlorid (H-Gly-NH2.HCl), Sigma-Aldrich®
Glycinamid Hydrochlorid (H-Gly-NH2.HCl)
Formel:
C₂H₇ClN₂O Molecular Weight: 110,54 g/mol |
MDL:
MFCD00013008 CAS-Nummer: 1668-10-6 EINECS: 216-789-1 |