4'-Cyan-3'-(trifluormethyl)acetanilid
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF186.5 CFF186.10 CFF186.25 004595-25G 004595-5G
CHMPCFF186.5EA 401 EUR
CHMPCFF186.5 CHMPCFF186.10 CHMPCFF186.25 FLUO004595-25G FLUO004595-5G
4'-Cyan-3'-(trifluormethyl)acetanilid
4'-Cyan-3'-(trifluormethyl)acetanilid
Formel: C₁₀H₇F₃N₂O
MDL: MFCD00052360
CAS-Nummer: 97760-99-1