Ethyl-2-hydroxyisobutyrat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B23592.14 B23592.22 B23592.36
B23592.14EA 42.3 EUR
B23592.14 B23592.22 B23592.36
Ethyl-2-hydroxyisobutyrat ≥98%
Ethyl-2-hydroxyisobutyrat
Purity: 98% CAS No.: 80-55-7 Molecular Formula: C6H12O3 Formula Weight: 132.16 Flash Point: 44°(111°F) Refractive Index: 1.4080 Boiling Point: 149-150° Beilstein Reference: 878308 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00004458
Formel: C₆H₁₂O₃
Molecular Weight: 132.16 g/mol
Siedepunkt: 149…150 °C
Dichte: 0.980
Flammpunkt: 44 °C (111 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004458
CAS-Nummer: 80-55-7
EINECS: 201-290-3
UN: 3272
ADR: 3 III
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable