Bismut(III)-2-ethylhexanoat
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Bismuth 2-ethylhexanoate
36710.14
36710.22
36710.06
36710.14EA
147
EUR
36710.14
36710.22
36710.06
Bismut(III)-2-ethylhexanoat
Bismut(III)-2-ethylhexanoat
CAS No.: 67874-71-9
Molecular Formula: C24H45BiO6
Formula Weight: 638.61
Physical Form: Viscous liquid
MDL No.: MFCD00043803
Formel:
C₂₄H₄₅BiO₆ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00043803 CAS-Nummer: 67874-71-9 EINECS: 267-499-7 |