4-(4-Bromphenoxy)benzaldehyd ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-(4-Bromo-phenoxy)benzaldehyde
H31702.03
H31702.06
H31702.03EA
63.2
EUR
H31702.03
H31702.06
4-(4-Bromphenoxy)benzaldehyd ≥97%
4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 69240-56-8
Molecular Formula: C13H9BrO2
Formula Weight: 277.12
Melting Point: 69-73°
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD08276811
Formel:
C₁₃H₉BrO₂ Molecular Weight: 277,12 g/mol Schmelzpunkt: 69…73 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08276811 CAS-Nummer: 69240-56-8 ADR: 9,III |