4-(4-Bromphenoxy)benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-(4-Bromo-phenoxy)benzaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
661295-1G
661295-5G
SIAL661295-1GEA
69.6
EUR
SIAL661295-1G
SIAL661295-5G
4-(4-Bromphenoxy)benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde
Formel:
C₁₃H₉BrO₂ Molecular Weight: 277,12 g/mol |
MDL:
MFCD08276811 CAS-Nummer: 69240-56-8 |