N-Methyl-2-brom-5-chloranilin Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2888-5G
HC-2888-1G
COBBHC-2888-5GEA
1180
EUR
COBBHC-2888-5G
COBBHC-2888-1G
N-Methyl-2-brom-5-chloranilin Hydrochlorid
N-Methyl-2-brom-5-chloranilin Hydrochlorid
Formel:
C₇H₈BrCl₂N |
MDL:
MFCD11847062 CAS-Nummer: 1187386-26-0 |