2-Amino-5-chlorbenzaldehyd 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L17515.03
L17515.06
L17515.03EA
61.8
EUR
L17515.03
L17515.06
2-Amino-5-chlorbenzaldehyd 97%
2-Amino-5-chlorobenzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 20028-53-9
Molecular Formula: C7H6ClNO
Formula Weight: 155.58
Melting Point: 68-74°
Beilstein Reference: 2716096
Formel:
C₇H₆ClNO Molecular Weight: 155,58 g/mol Schmelzpunkt: 68…74 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02093936 CAS-Nummer: 20028-53-9 |