4-(2,4-Dichlorphenoxy)benzaldehyd
Lieferant: BIONET RESEARCH
12N-058.500
12N-058.1
BIOT12N-058.500EA
0
EUR
BIOT12N-058.500
BIOT12N-058.1
4-(2,4-Dichlorphenoxy)benzaldehyd
4-(2,4-Dichlorphenoxy)benzaldehyd
Formel:
C₁₃H₈Cl₂O₂ |
MDL:
MFCD01568767 CAS-Nummer: 86309-06-0 |