2-(3-Chlorphenoxy)benzaldehyd
Lieferant: BIONET RESEARCH
12N-067.500
12N-067.1
12N-067.5
BIOT12N-067.500EA
0
EUR
BIOT12N-067.500
BIOT12N-067.1
BIOT12N-067.5
2-(3-Chlorphenoxy)benzaldehyd
2-(3-Chlorophenoxy)benzaldehyde
Formel:
C₁₃H₉ClO₂ Molecular Weight: 232.6624 g/mol |
MDL:
MFCD01568769 CAS-Nummer: 181297-72-3 |