2-(4-Chlorphenoxy)benzaldehyd
Lieferant: BIONET RESEARCH
11N-050.500 11N-050.1
BIOT11N-050.500EA 0 EUR
BIOT11N-050.500 BIOT11N-050.1
2-(4-Chlorphenoxy)benzaldehyd
2-(4-Chlorophenoxy)benzaldehyde
Formel: C₁₃H₉ClO₂
Molecular Weight: 232.6600 g/mol
MDL: MFCD01568734
CAS-Nummer: 111826-11-0