2-(4-Chlorphenoxy)-6-fluorbenzaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H50847.03 H50847.MD
H50847.03EA 232 EUR
H50847.03 H50847.MD
2-(4-Chlorphenoxy)-6-fluorbenzaldehyd ≥98%
2-(4-Chlorophenoxy)-6-fluorobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 902836-82-2 Molecular Formula: C13H8ClFO2 Formula Weight: 250.66 MDL No.: MFCD08061024
Formel: C₁₃H₈ClFO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08061024
CAS-Nummer: 902836-82-2