4-(4-Fluorphenoxy)benzaldehyd ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H50452.03
H50452.MD
H50452.03EA
96.5
EUR
H50452.03
H50452.MD
4-(4-Fluorphenoxy)benzaldehyd ≥97%
4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 137736-06-2
Molecular Formula: C13H9FO2
Formula Weight: 216.21
MDL No.: MFCD01631896
Formel:
C₁₃H₉FO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631896 CAS-Nummer: 137736-06-2 |