Methyl-2-(brommethyl)-3-chlorbenzoat
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
Methyl 2-(bromomethyl)-3-chlorobenzoate
03-0013.1
03-0013.5
CHMP03-0013.1EA
0
EUR
CHMP03-0013.1
CHMP03-0013.5
Methyl-2-(brommethyl)-3-chlorbenzoat
Methyl-2-(brommethyl)-3-chlorbenzoat
Formel:
C₉H₈BrClO₂ Molecular Weight: 263,5156 g/mol |
MDL:
MFCD04114322 CAS-Nummer: 188187-03-3 |