Methyl-2-(brommethyl)-6-nitrobenzoat
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
Methyl 2-(bromomethyl)-6-nitrobenzoate
03-0002.1
03-0002.5
CHMP03-0002.1EA
0
EUR
CHMP03-0002.1
CHMP03-0002.5
Methyl-2-(brommethyl)-6-nitrobenzoat
Methyl-2-(brommethyl)-6-nitrobenzoat
Formel:
C₉H₈BrNO₄ Molecular Weight: 274,0700 g/mol |
MDL:
MFCD04114314 CAS-Nummer: 61940-21-4 |