4-(Trifluoromethyl)diphenylether
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
1-Phenoxy-4-(trifluoromethyl)benzene
FL5856.1
FL5856.5
FL5856.10
CHMPFL5856.1EA
0
EUR
CHMPFL5856.1
CHMPFL5856.5
CHMPFL5856.10
4-(Trifluoromethyl)diphenylether
4-(Trifluoromethyl)diphenylether
Formel:
C₁₃H₉F₃O Molecular Weight: 238,21 g/mol |
MDL:
MFCD01631641 CAS-Nummer: 2367-02-4 |