4-Toluolsulfonyl-(3-trifluormethylanilid)
Lieferant: MENAI (PART OF CHEMPUR)
MENAST655.1EA
0
EUR
MENAST655.1
MENAST655.2
MENAST655.5
MENAST655.10
4-Toluolsulfonyl-(3-trifluormethylanilid)
4-Toluolsulfonyl-(3-trifluormethylanilid)
Formel:
C₁₄H₁₂F₃NO₂S |
MDL:
MFCD00245086 CAS-Nummer: 1584-58-3 |