Methyl-3,4-bis(brommethyl)benzoat
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF243.1 CFF243.5 017294-1G 017294-2.5G 017294-10G
CHMPCFF243.1EA 268 EUR
CHMPCFF243.1 CHMPCFF243.5 FLUO017294-1G FLUO017294-2.5G FLUO017294-10G
Methyl-3,4-bis(brommethyl)benzoat
Methyl-3,4-bis(brommethyl)benzoat
Formel: C₁₀H₁₀Br₂O₂
MDL: MFCD00219865
CAS-Nummer: 20896-23-5