2-Morpholino-3-pyridinboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-8925-1G
PN-8925-250M
COBBPN-8925-1GEA
0
EUR
COBBPN-8925-1G
COBBPN-8925-250M
2-Morpholino-3-pyridinboronsäurepinakolester
2-Morpholino-3-pyridinboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₅H₂₃BN₂O₃ |
MDL:
MFCD11044431 CAS-Nummer: 1150561-72-0 |