2-Morpholino-4-pyridinboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 4-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl)morpholine
PN-9128-5G PN-9128-1G
COBBPN-9128-5GEA 1490 EUR
COBBPN-9128-5G COBBPN-9128-1G
2-Morpholino-4-pyridinboronsäurepinakolester
2-Morpholino-4-pyridinboronsäurepinakolester
Formel: C₁₅H₂₃BN₂O₃
MDL: MFCD11054039
CAS-Nummer: 888721-86-6