2-Morpholino-5-pyridinboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 6-(4-Morpholinyl)pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-(Morpholin-4-yl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 4-(5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl)morpholine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
654310-1G 654310-5G
SIAL654310-1GEA 42.7 EUR
SIAL654310-1G SIAL654310-5G
2-Morpholino-5-pyridinboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
2-Morpholino-5-pyridinboronsäurepinakolester
Formel: C₁₅H₂₃BN₂O₃
Molecular Weight: 290,17 g/mol
MDL: MFCD04039874
CAS-Nummer: 485799-04-0