2-Morpholino-3-pyridinboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
705039-1G 705039-250MG
SIAL705039-1GEA 285 EUR
SIAL705039-1G SIAL705039-250MG
2-Morpholino-3-pyridinboronsäure, Sigma-Aldrich®
2-Morpholino-3-pyridinboronsäure
Formel: C₉H₁₃BN₂O₃
MDL: MFCD11867876
CAS-Nummer: 1218790-86-3