3,5-Bis(trifluormethyl)benzylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1-(Chloromethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
006024-5G 006024-25G
FLUO006024-5GEA 0 EUR
FLUO006024-5G FLUO006024-25G
3,5-Bis(trifluormethyl)benzylchlorid
3,5-Bis(trifluormethyl)benzylchlorid
Formel: C₉H₅ClF₆
Molecular Weight: 262.58 g/mol
MDL: MFCD00009906
CAS-Nummer: 75462-59-8
EINECS: 278-216-1
UN: 3261
ADR: 8 III